Learn More
1-Bromo-2-cloro-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341957 50 g 50 g
11331957 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07573.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29682-39-1 | C6H3BrClNO2 | 236.449 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29682-39-1
Fórmula molecular C6H3BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 236.449
Número MDL MFCD00051514
Clave InChI YKSXEJZFIQAUHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-chloronitrobenzene, benzene,1-bromo-2-chloro-4-nitro, pubchem22601, acmc-209vlc, 2-chloro-4-nitro-bromobenzene, 4-bromo-3-chloro-nitrobenzene, bromo-2-chloro-4-nitrobenzene, 1-bromanyl-2-chloranyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 34667
Nombre IUPAC 1-bromo-2-cloro-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Punto de fusión 59°C to 62°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 2253107
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.45
Porcentaje de pureza 98%