Learn More
1-Bromo-2-cloro-3-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene |
| CAS | 3970-37-4 |
| Fórmula molecular | C6H3BrClNO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H |
| SMILES | ClC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-cloro-3-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 236.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.9 |