Learn More
1-Bromo-2-cloro-3-fluoro-4-(trifluorometil)-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-chloro-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-benzene |
| CAS | 1260890-50-3 |
| Fórmula molecular | C7H2BrClF4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H2BrClF4/c8-4-2-1-3(7(11,12)13)6(10)5(4)9/h1-2H |
| SMILES | OC(=O)CN(C)CP(O)(O)=O |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-cloro-3-fluoro-4-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 277.44 |