Learn More
1-Bromo-2-cloro-1,1,2-trifluoro-3-buteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419557 5 g 5 g
11429557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22057.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 374-25-4 | C4H3BrClF3 | 223.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374-25-4
Fórmula molecular C4H3BrClF3
Peso molecular (g/mol) 223.42
Número MDL MFCD00039225
Clave InChI VULPFOSLGWWARI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro-1-butene, acmc-1ahj4, 1-butene,4,4-trifluoro, br-cf2-cfcl-ch=ch2, 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobut-3-ene, 1-butene,4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro
PubChem CID 136217
Nombre IUPAC 4-bromo-3-cloro-3,4,4-trifluorobut-1-eno
SMILES FC(F)(Br)C(F)(Cl)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene
Densidad 1.678
Punto de ebullición 98°C to 99°C
Índice de refracción 1.407
Cantidad 5 g
Beilstein 1758700
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.43
Porcentaje de pureza 97%