Learn More
1-Bromo-2-butino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-bromobut-2-yne |
| CAS | 3355-28-0 |
| Fórmula molecular | C4 H5 Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2-butyne, 1-Bromo-3-methyl-2-butyne, 2-Butyn-1-yl Bromide, 2-Butynyl Bromide, 4-Bromobut-2-yne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3 |
| SMILES | CC#CCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromobut-2-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 132.987 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.957 |