Learn More
1-Bromo-2-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Bromo-2-butyne is used in the preparation of six to eight annulated ring compounds in reaction with indoles and pseudopterane (±)-Kallolide B, which is a marine natural product. Further, it acts as a precursor in the preparation of axially chiral teranyl compounds, alkylation of L-tryptophan methyl ester, 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride and mono-propargylated diene derivative. In addition to this, it is also used in the synthesis of isopropylbut-2-ynylamine, allenylcyclobutanol derivatives, allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane, allenylindium and axially chiral teranyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-bromo-2-butina se utiliza en la preparación de seis a ocho compuestos anulares en reacción con indoles y pseudopterano (+/-)-Kallolida B, que es un producto natural marino. Además, actúa como precursor en la preparación de compuestos de teranilo axialmente quirales, alquilación de éster metílico L-triptofano, cloruro sulfonil de 4-butiloxibenceno y derivados del dieno monopropargilado. Además de esto, también se utiliza en la síntesis de isopropilbut-2-inilamina, derivados de alenilciclobutanol, alil-[4-(but-2-iniloxi)fenil]sulfano, alenilindio y compuestos de teranilo quirales axialmente.
Solubilidad
Miscible con acetonitrilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-butyne |
| Densidad | 1.519 |
| Punto de ebullición | 123°C to 125°C |
| Temperatura de inflamación | 36°C (96°F) |
| Índice de refracción | 1.508 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 605306 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Miscible with acetonitrile. |
| Mostrar más |