Learn More
1-Bromo-2-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374586 5 g 5 g
11384586 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20134.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3355-28-0 | C4H5Br | 132.988 g/mol
1-Bromo-2-butyne is used in the preparation of six to eight annulated ring compounds in reaction with indoles and pseudopterane (±)-Kallolide B, which is a marine natural product. Further, it acts as a precursor in the preparation of axially chiral teranyl compounds, alkylation of L-tryptophan methyl ester, 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride and mono-propargylated diene derivative. In addition to this, it is also used in the synthesis of isopropylbut-2-ynylamine, allenylcyclobutanol derivatives, allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane, allenylindium and axially chiral teranyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-bromo-2-butina se utiliza en la preparación de seis a ocho compuestos anulares en reacción con indoles y pseudopterano (+/-)-Kallolida B, que es un producto natural marino. Además, actúa como precursor en la preparación de compuestos de teranilo axialmente quirales, alquilación de éster metílico L-triptofano, cloruro sulfonil de 4-butiloxibenceno y derivados del dieno monopropargilado. Además de esto, también se utiliza en la síntesis de isopropilbut-2-inilamina, derivados de alenilciclobutanol, alil-[4-(but-2-iniloxi)fenil]sulfano, alenilindio y compuestos de teranilo quirales axialmente.
Solubilidad
Miscible con acetonitrilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3355-28-0
Fórmula molecular C4H5Br
Peso molecular (g/mol) 132.988
Número MDL MFCD00190233
Clave InChI LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-butyne, 2-butyne, 1-bromo, 2-butynyl bromide, 1-bromo-but-2-yne, bromo-2-butyne, 1-bromo2-butyne, but-2-ynylbromide, l-bromo-2-butine, 1-bromo-2-butine, 4-bromo-2-butyne
PubChem CID 2756862
Nombre IUPAC 1-bromobut-2-ino
SMILES CC#CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-butyne
Densidad 1.519
Punto de ebullición 123°C to 125°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Índice de refracción 1.508
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 605306
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.99
Porcentaje de pureza 98%