Learn More
1-Bromo-2-butanona, téc. 85 %, estabilizado con carbonato de calcio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358605 1 g 1 g
11368605 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12081.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 816-40-0
Fórmula molecular C4H7BrO
Peso molecular (g/mol) 151.003
Número MDL MFCD00000207
Clave InChI CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
PubChem CID 13156
Nombre IUPAC 1-bromobutan-2-ona
SMILES CCC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-butanone
Nombre de nota stabilized with calcium carbonate
Densidad 1.479
Punto de ebullición 48°C to 49°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.465
Cantidad 1 g
Número UN UN2927
Beilstein 741894
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.01
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico