Learn More
1-Bromo-2-(bromometil)naftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449360 1 g 1 g
11439360 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449360 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50240.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37763-43-2 | Molecular Formula: C11H8Br2 | Molecular Weight: 299.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37763-43-2
Fórmula molecular C11H8Br2
Peso molecular (g/mol) 299.99
Número MDL MFCD00046369
Clave InChI DQTOCXIHYIQHCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 1-bromo-2-bromomethyl, 1-bromo-2-bromomethyl-naphthalene, acmc-209ivc, bromobromomethylnaphtalene, 3-05-00-01633 beilstein handbook reference, wln: l66j be c1e, 1-bromo-2-bromethylnaphthalene, 2-bromomethyl-1-bromonaphthalene
PubChem CID 37828
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(bromometil)naftaleno
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Punto de fusión 108°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.99
Porcentaje de pureza 98%