Learn More
1-Bromo-2-(bromometil)-4,5-dimetoxibenzeno, TRC
Código de producto. 30133765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133765 100 g 100 g
30138188 10 g 10 g
30008144 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB680615100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53207-00-4
Fórmula molecular C9 H10 Br2 O2
Peso molecular (g/mol) 309.98
Sinónimo Veratrole, 4-bromo-5-(bromomethyl)- (6CI), 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4,5-dimethoxybenzene, 1-Bromo-2-bromomethyl-4,5-dimethoxybenzene, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzyl bromide
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(bromometil)-4,5-dimetoxibenceno
SMILES COc1cc(Br)c(CBr)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4,5-dimethoxybenzene
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10Br2O2/c1-12-8-3-6(5-10)7(11)4-9(8)13-2/h3-4H,5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.9048