Learn More
1-Bromo-2,6-diclorobenceno, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10114190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10114190 5 g Frasco de vidrio 5 g
10092090 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10114190 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171040050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19393-92-1
Número MDL MFCD00000574
Clave InChI UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2,6-dichlorobenzene, 2,6-dichlorobromobenzene, 1,3-dichloro-2-bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-dichloro, 2,6-dichloro-1-bromobenzene, benzene, 1-bromo-2,6-dichloro, pubchem3610, acmc-209exg, 2,6-dichlorobromo benzene, 2,6-dichlorophenyl bromide
PubChem CID 29568
Nombre IUPAC 2-bromo-1,3-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2, 6-dichlorobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 64.0°C to 67.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 242.0°C (765.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H3BrCl2
Fórmula lineal BrC6H3Cl2
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 210
Peso molecular (g/mol) 225.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.9
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.