Learn More
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462958 5 g 5 g
11452958 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18670.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167415-27-2
Fórmula molecular C6H2BrF2NO2
Peso molecular (g/mol) 237.99
Número MDL MFCD00042184
Clave InChI GJFYMYJYPARISZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2,5-difluoronitrobenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-1-nitrobenzene, benzene, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro, buttpark 29\01-58, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro-benzene, pubchem8498, zlchem 1046, acmc-209dwg, intermediates-zcf02256, ksc495e4h
PubChem CID 2736286
Nombre IUPAC 1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Punto de fusión 55°C to 57°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7411347
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.99
Porcentaje de pureza 97%