Learn More
1-Bromo-2,5-dicloro-3-fluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329355 25 g 25 g
11309355 1 g 1 g
11319355 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 11329355 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L16713.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-57-4
Fórmula molecular C6H2BrCl2F
Peso molecular (g/mol) 243.88
Número MDL MFCD00142585
Clave InChI CAYJMDVKWMVOLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-3-fluorobromobenzene, 3-bromo-2,5-dichloro-1-fluorobenzene, pubchem3211, acmc-1cm10, #, 2-bromo-6-fluoro-1,4-phenylene dichloride, benzene, 1-bromo-2,5-dichloro-3-fluoro, 1-bromanyl-2,5-bis chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 618513
Nombre IUPAC 1-bromo-2,5-dicloro-3-fluorobenceno
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Índice de refracción 1.5757
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.89
Porcentaje de pureza 97%