Learn More
1-Bromo-2,5-dicloro-3-fluorobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309355
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309355 1 g 1 g
11319355 5 g 5 g
11329355 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11309355 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16713.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202865-57-4
Fórmula molecular C6H2BrCl2F
Peso molecular (g/mol) 243.88
Número MDL MFCD00142585
Clave InChI CAYJMDVKWMVOLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichloro-3-fluorobromobenzene, 3-bromo-2,5-dichloro-1-fluorobenzene, pubchem3211, acmc-1cm10, #, 2-bromo-6-fluoro-1,4-phenylene dichloride, benzene, 1-bromo-2,5-dichloro-3-fluoro, 1-bromanyl-2,5-bis chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 618513
Nombre IUPAC 1-bromo-2,5-dicloro-3-fluorobenceno
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Índice de refracción 1.5757
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.89
Porcentaje de pureza 97%