Learn More
1-Bromo-2,5-bis(trifluorometil)benceno, 97 %
Código de producto. 11497166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497166 5 g 5 g
11487166 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25491.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7617-93-8
Fórmula molecular C8H3BrF6
Peso molecular (g/mol) 293.006
Número MDL MFCD03094336
Clave InChI GFQNSGHVOFVTLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-1,4-bis trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,4-bis trifluoromethyl-2-bromobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-bis trifluoromethyl, pubchem4264, acmc-1bisb, ksc495k7j, 2,5-bis-trifluoromethylbromobenzene
PubChem CID 2734763
Nombre IUPAC 2-bromo-1,4-bis(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Densidad 1.691
Punto de ebullición 146°C to 147°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.01
Porcentaje de pureza 97%