Learn More
1-bromo-2,5,8-undecatriina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,5,8-undecatriyne |
| CAS | 34498-25-4 |
| Fórmula molecular | C11H11Br |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,5,8,11H2,1H3 |
| SMILES | CCC#CCC#CCC#CCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromoundeca-2,5,8-triino |
| Peso molecular (g/mol) | 223.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0044 |