Learn More
1-Bromo-2,4-dinitrobenceno, TRC
Código de producto. 30333674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333674 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30333674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6874905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene
CAS 584-48-5
Fórmula molecular C6H3BrN2O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitrobromobenzene, 2,4-Dinitrophenyl Bromide, 2,4-Nitrophenyl Bromide, 2-Bromo-1,5-dinitrobenzene, 4-Bromo-1,3-dinitrobenzene, 6-Bromo-1,3-dinitrobenzene-d3, NSC 3808, o,p-Dinitrophenyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4-dinitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 247
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9276