Learn More
1-Bromo-2,4-dinitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469917 100 g 100 g
11459917 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22867.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 584-48-5 | C6H3BrN2O4 | 247.004 g/mol
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene has been used in the preparation of 2,4-dinitrophenol via treatment with KO2-crown ether complex in benzene. It is used as substrate in protein determination and glutathione S-transferase (GST) assay of chicken and rat prostaglandin D2 synthase (PGDS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2,4-dinitrobenceno se ha utilizado en la preparación de 2,4-dinitrofenol mediante el tratamiento con complejos de éter de KO2-corona en benceno. Se utiliza como sustrato en la determinación de proteínas y el ensayo de glutatión S-transferasa (GST) de la prostaglandina D2 sintasa (PGDS) de pollo y rata.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-48-5
Fórmula molecular C6H3BrN2O4
Peso molecular (g/mol) 247.004
Número MDL MFCD00041873
Clave InChI PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11441
ChEBI CHEBI:58999
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4-dinitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene
Punto de fusión 70°C to 73°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3459
Sinónimo 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801
Información de solubilidad Soluble in water (partly miscible).
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.01
Porcentaje de pureza 98%