Learn More
1-Bromo-2,4-dinitro-benceno-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,4-dinitro-benzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| CAS | 951126-40-2 |
| Fórmula molecular | 13C6H3BrN2O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-Bromo-2,4-dinitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O=[N+]([13C]1=[13CH][13CH]=[13C](Br)[13C]([N+]([O-])=O)=[13CH]1)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,4-dinitrobenceno-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 252.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.95 |