Learn More
1-Bromo-2,4-dimetoxibenceno 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10522921 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522921 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10255280 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10522921 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134170050
 Artículo restringido
En stock
CAS 17715-69-4
Fórmula molecular C8H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 217.06
Número MDL MFCD00009844
Clave InChI NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2, 4-dimethoxybenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25°C to 26°C
Color Amarillo
Densidad 1.5070g/mL
Punto de ebullición 153°C to 155°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H3(OCH3)Br
Índice de refracción 1.5718 to 1.5738
Cantidad 5 mL
Beilstein 06, II, 819
Gravedad específica 1.507
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación