Learn More
1-Bromo-2,4-difluorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,4-difluorobenzene |
| CAS | 348-57-2 |
| Fórmula molecular | C6H3BrF2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4-Difluoro-1-bromobenzene, 2,4-Difluorobromobenzene, 2,4-Difluorophenyl Bromide, 3-Bromo-2,6-difluorobenzene, 4-Bromo-1,3-difluorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrF2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(Br)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,4-difluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 192.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.9386 |