Learn More
1-Bromo-2,4-diclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455033 5 g 5 g
11465033 25 g 25 g
11475033 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12298.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1193-72-2 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene is used to produce 2,4,4'-trichloro-biphenyl. This reaction will need aq. Na2CO3 and solvents dioxane, ethanol. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2,4-diclorobenceno se utiliza para producir 2,4,4′-tricloro-bifenilo. Esta reacción necesitará una solución acuosa. Na2CO3 y disolventes de dioxano, etanol. Es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y campos de colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-72-2
Fórmula molecular C6H3BrCl2
Peso molecular (g/mol) 225.894
Número MDL MFCD00018333
Clave InChI ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobromobenzene, bromo 2--4-dichlorobenzene, 1-bromo-2,4-dichloro-benzene, benzene, 1-bromo-2,4-dichloro, pubchem3608, 2,4-dichlorobromobenze, 2,4-dichloro-bromobenzene, acmc-209a2k, 2,4-dichloro-1-bromobenzene, ksc490m9l
PubChem CID 70947
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4-diclorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,4-dichlorobenzene
Punto de fusión 26°C to 27°C
Punto de ebullición 235°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1635733
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.91
Porcentaje de pureza 98%