Learn More
1-Bromo-2-(4-bromofenil)etileno (contiene isómero cis), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-(4-bromophenyl)ethylene |
| CAS | 778641-02-4 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-6H/b6-5+ |
| SMILES | Br\C=C\c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-4-[(E)-2-bromoetenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 261.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.8836 |