Learn More
1-Bromo-2,4-bis(trifluorometil)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene |
| Densidad | 1.738 |
| Punto de ebullición | 163°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.437 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 6208648 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.01 |
| Porcentaje de pureza | 97% |