Learn More
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzene |
| CAS | 2367-76-2 |
| Fórmula molecular | C6H2BrF3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2BrF3/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2H |
| SMILES | Fc1cc(F)c(Br)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-Bromo-1,3,5-trifluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 210.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.9292 |