Learn More
1-Bromo-2,4,5-triclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,4,5-trichlorobenzene |
| CAS | 29682-44-8 |
| Fórmula molecular | C6H2BrCl3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Bromo-2,4,5-trichlorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H2BrCl3/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H |
| SMILES | ClC1=C(Br)C=C(Cl)C(Cl)=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,4,5-triclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 260.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.8405 |