Learn More
1-Bromo-2,3-dimetil-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dimethyl Bromobenzene |
| CAS | 576-23-8 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3-Dimethyl Bromobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)Br)C |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3-dimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 185.0611 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9888 |