Learn More
1-Bromo-2,3-diclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene |
| CAS | 56961-77-4 |
| Fórmula molecular | C6H3BrCl2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2,3-dichloro-benzene, 2,3-Dichloro-1-bromobenzene, 2,3-Dichlorobromobenzene, 2,3-Dichlorophenyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H |
| SMILES | Clc1cccc(Br)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3-diclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 225.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.8795 |