Learn More
1-Bromo-2,3-diclorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474977 100 g 100 g
11464977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21904.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56961-77-4 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56961-77-4
Fórmula molecular C6H3BrCl2
Peso molecular (g/mol) 225.89
Número MDL MFCD00000536
Clave InChI HVKCZUVMQPUWSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3-dichloro, benzene, bromodichloro, 2,3-dichloro-1-bromobenzene, 1-bromo-2,3-dichloro-benzene, attercop-chm at113305, bromodichlorobenzene, pubchem3607, monobromodichlorobenzene, acmc-209lv2
PubChem CID 42066
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3-diclorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 243°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2246806
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.91
Porcentaje de pureza 98%