Learn More
1-Bromo-2,3,5,6-tetrametilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391277 5 g 5 g
11381277 1 g 1 g
11301287 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01465.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1646-53-3 | C10H13Br | 213.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1646-53-3
Fórmula molecular C10H13Br
Peso molecular (g/mol) 213.118
Número MDL MFCD00000070
Clave InChI WJKBPTLQJXKEHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromodurene, 3-bromodurene, 1-bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene, benzene, 3-bromo-1,2,4,5-tetramethyl, bromdurol, duryl bromide, bromodurene, pract., acmc-1bz04, 2,3,5,6-tetramethylbromobenzene, 1-bromo-2,5,6-tetramethylbenzene
PubChem CID 74240
Nombre IUPAC 3-bromo-1,2,4,5-tetrametilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)Br)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
Punto de fusión 58°C to 62°C
Punto de ebullición 115°C to 120°C (5 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2207158
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.12
Porcentaje de pureza 99%