Learn More
1-Bromo-2,3,4,5-tetraclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2,3,4,5-tetrachlorobenzene |
| CAS | 1125-52-6 |
| Fórmula molecular | C6HBrCl4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HBrCl4/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H |
| SMILES | Clc1cc(Br)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,4,5-tetraclorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 294.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.8016 |