Learn More
1-Bromo-2-(2-propen-1-iloxi)-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-(2-propen-1-yloxy)-benzene |
| CAS | 60333-75-7 |
| Fórmula molecular | C9H9BrO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2-(2-propenyloxy)-benzene, 1-(Allyloxy)-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-allyloxybenzene, Allyl 2-bromophenyl Ether, Allyl o-Bromophenyl Ether, o-(Allyloxy)bromobenzene, o-Bromophenyl Allyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h2-6H,1,7H2 |
| SMILES | Brc1ccccc1OCC=C |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-prop-2-enoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 213.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9837 |