Learn More
1-Bromo-2-(2-metoxietoxi)etano, téc. 90 %, estabilizado con carbonato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347435 25 g 25 g
11337435 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05406.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 54149-17-6 | C5H11BrO2 | 183.05 g/mol
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-(2-metoxietoxi)etano es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar a –4 °C. Proteger de la luz. Almacenar alejados de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54149-17-6
Fórmula molecular C5H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 183.05
Número MDL MFCD00000238
Clave InChI HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
PubChem CID 123532
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-2-metoxietano
SMILES COCCOCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Nombre de nota stabilized with sodium carbonate
Densidad 1.347
Punto de ebullición 156°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 25 g
Beilstein 2069579
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico