Learn More
1-Bromo-2-(2-metoxietoxi)etano, 90 %, estabilizado con carbonato sódico, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10417602 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10417602 10 g Frasco de vidrio 10 g
10008901 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10417602 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 370980100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 54149-17-6 | C5H11BrO2 | 183.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54149-17-6
Fórmula molecular C5H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 183.05
Número MDL MFCD00000238
Clave InChI HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
PubChem CID 123532
SMILES COCCOCCBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Nombre de nota 90%
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3470g/mL
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(OCH2CH2)2Br
Índice de refracción 1.455
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.347
Nombre IUPAC 1-bromo-2-(2-metoxietoxi)etano
Estabilizante 0.1% sodium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.04
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido