Learn More
1-Bromo-2,2-dimetilpropano, TRC
Código de producto. 30334732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334732 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30334732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3919751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
CAS 630-17-1
Fórmula molecular C5H11Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2-Dimethyl-1-bromopropane, 2,2-Dimethylpropyl bromide, Neopentyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)CBr
Nombre IUPAC 1-bromo-2,2-dimetilpropano
Peso molecular (g/mol) 151.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0044