Learn More
1-Bromo-2-(1,1-difluoroetil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-2-(1,1-difluoroethyl)benzene |
| CAS | 444581-46-8 |
| Fórmula molecular | C8H7F2Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(C1=CC=CC=C1Br)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-(1,1-difluoroetil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 221.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.9699 |