Learn More
1-Bromo-1-ciclopentil 4-Clorofenil cetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-1-cyclopentyl 4-Chlorophenyl Ketone |
| CAS | 6728-56-9 |
| Fórmula molecular | C12H12BrClO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Bromocyclopentyl p-Chlorophenyl Ketone, (1-Bromocyclopentyl)(4-chlorophenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12BrClO/c13-12(7-1-2-8-12)11(15)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,1-2,7-8H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C(=O)C2(Br)CCCC2 |
| Nombre IUPAC | (1-bromociclopentil)-(4-clorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 287.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.976 |