Learn More
1-Bromo-1-cloroetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371427 10 g 10 g
11361427 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01910.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 593-96-4 | C2H4BrCl | 143.408 g/mol
1-Bromo-1-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-1-el cloroetano se utiliza como disolvente y como intermedio para la síntesis orgánica. También se usa como fumigante.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 593-96-4
Fórmula molecular C2H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 143.408
Número MDL MFCD00018842
Clave InChI QMSVNDSDEZTYAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ch3chclbr, ethane, 1-bromo-1-chloro, bromochloroethane, ethane, bromochloro, bromochloroethan, chlorobromoethane, bromo-chloroethane, 1-bromochoroethane, bromo chloro ethane, acmc-20aoxm
PubChem CID 11654
Nombre IUPAC 1-bromo-1-cloroetano
SMILES CC(Cl)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-1-chloroethane
Densidad 1.667
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Índice de refracción 1.466
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 1730843
Información de solubilidad Difficult in mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.42
Porcentaje de pureza 98%