Learn More
1-Bromo-1,1-dicloro-2-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-1,1-dichloro-2-propanone |
| CAS | 1751-16-2 |
| Fórmula molecular | C3 H3 Br Cl2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Bromo-1,1-dichloro-2-propanone (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3BrCl2O/c1-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(Cl)(Cl)Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1-dicloropropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 205.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.8744 |