Descripción
- 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
- Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
- Ventilación estéril en aplicaciones críticas
- Reduce el riesgo de contaminación secundaria
- Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
- Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
- Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
- Método de elección para el análisis de líquidos
- Proporciona resultados fiables y reproducibles
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Colector |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | Embudos de acero inoxidable de 100 ml |
| Cantidad | 1 |
| Tipo | Colector |
| Volumen (métrico) | 100 mL |
| Longitud (métrico) | 176 mm |
| Anchura (métrico) | 98 mm |
| Mostrar más |