Learn More
1-Boc-pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328446 5 g 5 g
11318446 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17475.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86953-79-9 | C9H17NO2 | 171.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86953-79-9
Fórmula molecular C9H17NO2
Peso molecular (g/mol) 171.24
Número MDL MFCD00216581
Clave InChI LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
PubChem CID 643455
Nombre IUPAC pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-pyrrolidine
Densidad 0.977
Punto de ebullición 130°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 5 g
Beilstein 4664750
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 98%