Learn More
Ácido 1-Boc-pirrolidina-3-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494490 250 mg 250 miligramos
11404500 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494490 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50080.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59378-75-5 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59378-75-5
Fórmula molecular C10H17NO4
Peso molecular (g/mol) 215.249
Número MDL MFCD02179181
Clave InChI HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-beta-proline, pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 3-carboxy-1-boc-pyrrolidine, 1-tert-butoxy carbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-belta-proline, boc-1-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1-boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
PubChem CID 2760529
Nombre IUPAC ácido 1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Punto de fusión 128°C to 137°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 99%