Learn More
Éster de dietanolamina de ácido 1-Boc-pirrolidina-3-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427565 250 mg 250 miligramos
11316659 1 g 1 g
11326659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15427565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26222.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3699-66-9
Peso molecular (g/mol) 238.22
Número MDL MFCD09953469
Clave InChI BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-boronic acid diethanolamine ester
Nombre IUPAC Etil 2-(dietoxifosforil)propanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-pyrrolidine-3-boronic acid diethanolamine ester
Punto de fusión 161°C to 164°C
Fórmula molecular C9H19O5P
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.17
Porcentaje de pureza 97%