Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-boc-pirrol-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15411259 5 g 5 g
15421259 250 mg 250 miligramos
15401259 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64171.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1072944-98-9 | C15H24BNO4 | 293.17 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072944-98-9
Fórmula molecular C15H24BNO4
Peso molecular (g/mol) 293.17
Número MDL MFCD11504960
Clave InChI DZQURIUJAGTAFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester, t-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate, tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole-1-carboxylate, pubchem23523, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid,pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid pinacol ester, 1-boc-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, tert-butyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate
PubChem CID 46739108
Nombre IUPAC 2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirrol-1-carboxilato terc-butilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CN2C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido