Learn More
Ácido 1-Boc-pirrol-2-borónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419857 5 g 5 g
15409857 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53078.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135884-31-0
Fórmula molecular C9H14BNO4
Peso molecular (g/mol) 211.024
Número MDL MFCD01318939
Clave InChI ZWGMJLNXIVRFRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-2-pyrroleboronic acid, n-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-ylboronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid, 1-t-butoxycarbonyl pyrrole-2-boronic acid, boc-pyrrole-2-boronic acid, 1-boc-2-pyrrolylboronic acid, 1-tert-butoxy carbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid
PubChem CID 2734321
Nombre IUPAC ácido [1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrol-2-il]borónico
SMILES B(C1=CC=CN1C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-pyrrole-2-boronic acid
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.02
Porcentaje de pureza 96%