Learn More
1-Boc-piperidina, 98 %
Código de producto. 11338446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338446 1 g 1 g
11348446 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338446 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17476.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75844-69-8
Fórmula molecular C10H19NO2
Peso molecular (g/mol) 185.267
Número MDL MFCD02093935
Clave InChI RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-piperidine, n-boc-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl piperidinecarboxylate, boc-piperidine, n-boc piperidine, pubchem7258, n-boc tetrahydropyridine
PubChem CID 7010304
Nombre IUPAC terc-butilo piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-piperidine
Densidad 0.965
Punto de ebullición 130°C to 140°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Índice de refracción 1.4535
Cantidad 1 g
Beilstein 3604898
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.27
Porcentaje de pureza 98%