Learn More
1-BOC-Piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10199349 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10199349 5 g Frasco de vidrio 5 g
10109359 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10199349 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75844-69-8 | C10H19NO2 | 185.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75844-69-8
Fórmula molecular C10H19NO2
Peso molecular (g/mol) 185.27
Clave InChI RQCNHUCCQJMSRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-piperidine, n-boc-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl piperidinecarboxylate, boc-piperidine, n-boc piperidine, pubchem7258, n-boc tetrahydropyridine
PubChem CID 7010304
Nombre IUPAC terc-butilo piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-Piperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 58°C (0.3 Mbar)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Boc-piperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.