Learn More
Ácido (1-BOC-piperidin-4-il)acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10577790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10577790 1 g 1 g
10423530 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10577790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437500010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 157688-46-5 | C12H21NO4 | 243.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157688-46-5
Fórmula molecular C12H21NO4
Peso molecular (g/mol) 243.31
Clave InChI ZXFLMSIMHISJFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-4-piperidylacetic acid, 1-boc-piperidin-4-ylacetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, n-boc-4-piperidineacetic acid, 1-boc-4-piperidineacetic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl acetic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl acetic acid, boc-cmp, boc-cmp-oh
PubChem CID 1512539
Nombre IUPAC ácido 2-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-4-il]acético
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 99°C to 100.5°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, sólido o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1-BOC-Piperidin-4-yl)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.