Learn More
1-Boc-piperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
1-Boc-piperazine is useful for the preparation of (m-phenoxy)phenyl substituted piperazine derivatives. It is also used in the synthesis of indazole DNA gyrase inhibitors. Further, it plays an important role in the preparation of alfa,beta-poly(2-oxazoline) lipopolymers through living cationic ring opening polymerization. It is also in involved in Buchwald-Hartwig coupling reactions with aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-boc-piperazina es útil para la preparación de derivados de piperazina sustituidos con (m-fenoxi)fenilo. También se utiliza en la síntesis de inhibidores de la girasa de ADN de indazol. Además, desempeña un papel importante en la preparación de lipopolímeros alfa,beta-poli(2-oxazolina) a través de la polimerización viva por apertura de anillo catiónico. También participa en reacciones de acoplamiento de Buchwald-Hartwig con haluros de arilo.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo, metanol y agua.
Notas
Higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-piperazine |
| Punto de fusión | 44°C to 48°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 879985 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in ethyl acetate,methanol and water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.26 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.