Learn More
1-Boc-piperazina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378076 1 g 1 g
11388076 5 g 5 g
11398076 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13363.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 57260-71-6 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
1-Boc-piperazine is useful for the preparation of (m-phenoxy)phenyl substituted piperazine derivatives. It is also used in the synthesis of indazole DNA gyrase inhibitors. Further, it plays an important role in the preparation of alfa,beta-poly(2-oxazoline) lipopolymers through living cationic ring opening polymerization. It is also in involved in Buchwald-Hartwig coupling reactions with aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-boc-piperazina es útil para la preparación de derivados de piperazina sustituidos con (m-fenoxi)fenilo. También se utiliza en la síntesis de inhibidores de la girasa de ADN de indazol. Además, desempeña un papel importante en la preparación de lipopolímeros alfa,beta-poli(2-oxazolina) a través de la polimerización viva por apertura de anillo catiónico. También participa en reacciones de acoplamiento de Buchwald-Hartwig con haluros de arilo.
Solubilidad
Soluble en acetato de etilo, metanol y agua.
Notas
Higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57260-71-6
Fórmula molecular C9H19N2O2
Peso molecular (g/mol) 187.26
Número MDL MFCD00075265
Clave InChI CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 143452
Nombre IUPAC terc-butilo piperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-piperazine
Punto de fusión 44°C to 48°C
Cantidad 1 g
Beilstein 879985
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethyl acetate,methanol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.26
Porcentaje de pureza 99%